1,13-Tridecandisyre ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0021-25G T0021-5G
TCIAT0021-25GEA 895 DKK
TCIAT0021-25G TCIAT0021-5G
1,13-Tridecandisyre ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1,13-Tridecandisyre
Formel: C₁₃H₂₄O₄
Kogepunkt: 230 °C (0,5 -rr)
Smeltepunkt: 108…111 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002740
CAS-nummer: 505-52-2
EINECS: 208-011-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4473569e9304684ea4b6ce9b7eb8783fb1d8ce&vid=fbbfe8de67a95d3de5664193900aba9a69b278d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C