(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0743-1ML P0743-5ML
TCIAP0743-1MLEA 821 DKK
TCIAP0743-1ML TCIAP0743-5ML
(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 119°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,8169 g/cm³ (12.3 °C)
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065952
CAS-nummer: 26184-62-3
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&vid=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)