(R)-(-)-2-Pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0744-1ML P0744-5ML
TCIAP0744-1MLEA 1220 DKK
TCIAP0744-1ML TCIAP0744-5ML
(R)-(-)-2-Pentanol ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 119°C
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065953
CAS-nummer: 31087-44-2
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&vid=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (neat)