(R)-(+)-3-Butyn-2-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
B2909-1G
B2909-5G
TCIAB2909-1GEA
805
DKK
TCIAB2909-1G
TCIAB2909-5G
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Formel:
C₄H₆O Kogepunkt: 103°C Massefylde: 0,891 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 26°C |
MDL Number:
MFCD00211237 CAS-nummer: 42969-65-3 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +44.0 to +49.0 deg (neat) |