(4-Chlorphenyl)eddikesyremethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2039-25G M2039-5G
TCIAM2039-25GEA 559 DKK
TCIAM2039-25G TCIAM2039-5G
(4-Chlorphenyl)eddikesyremethylester ≥98.0% (by GC)
(4-Chlorphenyl)eddikesyremethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Kogepunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00032743
CAS-nummer: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b940b3d82baa48b17cc6dc62e3ecdb02fbc299&vid=21b940b3d82baa48b17cc6dc62e3ecdb02fbc299&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %