(2-Chlorphenyl)eddikesyremethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1740-100G C1740-25G
TCIAC1740-100GEA 591 DKK
TCIAC1740-100G TCIAC1740-25G
(2-Chlorphenyl)eddikesyremethylester ≥98.0% (by GC)
(2-Chlorphenyl)eddikesyremethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Kogepunkt: 128°C
MDL Number: MFCD00137445
CAS-nummer: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&vid=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %