2-Methylpyrazin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0736-25ML M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA 206 DKK
TCIAM0736-25ML TCIAM0736-250ML
2-Methylpyrazin ≥98.0% (by GC)
2-Methylpyrazine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 135°C
Smeltepunkt: -29°C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006142
CAS-nummer: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&vid=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %