2-Methylindol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M0346-25G
M0346-100G
TCIAM0346-25GEA
288
DKK
TCIAM0346-25G
TCIAM0346-100G
2-Methylindol ≥99.0% (by GC)
2-Methylindole
Formel:
C₉H₉N Kogepunkt: 272°C Smeltepunkt: 56…59 °C Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 141 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005616 CAS-nummer: 95-20-5 EINECS: 202-398-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 58.0 to 61.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |