4,4'-Dipyridyldisulfid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Dipyridyl Disulphide, 4,4'-Dithiodipyridine
D2477-25G D2477-5G
TCIAD2477-25GEA 3070 DKK
TCIAD2477-25G TCIAD2477-5G
4,4'-Dipyridyldisulfid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Molekylvægt: 220.32 g/mol
Kogepunkt: 348
Smeltepunkt: 155
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006423
CAS-nummer: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0688930364ea9b57cc04238e843e45101032ccf&vid=b0688930364ea9b57cc04238e843e45101032ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C