Hexamethyldisilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0638-10ML H0638-100ML
TCIAH0638-10MLEA 206 DKK
TCIAH0638-10ML TCIAH0638-100ML
Hexamethyldisilan ≥98.0% (by GC)
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Kogepunkt: 113°C
Smeltepunkt: 13…15 °C
Massefylde: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –9°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008258
CAS-nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&vid=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %