1,3-Benzodioxol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M0658-25ML
M0658-500ML
M0658-100ML
TCIAM0658-25MLEA
197
DKK
TCIAM0658-25ML
TCIAM0658-500ML
TCIAM0658-100ML
1,3-Benzodioxol ≥99.0% (by GC)
1,3-Benzodioxol
Formel:
C₇H₆O₂ Kogepunkt: 172°C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00005818 CAS-nummer: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |