trans-Decahydronaphthalen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: trans-Bicyclo[4.4.0]decane, trans-Decalin
D0007-25ML D0007-500ML
TCIAD0007-25MLEA 222 DKK
TCIAD0007-25ML TCIAD0007-500ML
trans-Decahydronaphthalen ≥98.0% (by GC)
trans-Decahydronaphthalen
Formel: C₁₀H₁₈
Kogepunkt: 185°C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 52°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064191
CAS-nummer: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
UN nummer: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&vid=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %