Methansulfonsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0093-25G M0093-500G
TCIAM0093-25GEA 132 DKK
TCIAM0093-25G TCIAM0093-500G
Methansulfonsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Methansulfonsyre
Formel: CH₃SO₃H
Kogepunkt: 122°C
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 233°C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007518
CAS-nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN nummer: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&vid=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %