1,3-Dihydroxynaphthalen ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0588-1G D0588-5G
TCIAD0588-1GEA 394 DKK
TCIAD0588-1G TCIAD0588-5G
1,3-Dihydroxynaphthalen ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Dihydroxynaphthalen
Formel: C₁₀H₈O₂
Kogepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 124 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,06396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&vid=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C