2-Methylresorcinol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M1109-25G M1109-500G
TCIAM1109-25GEA 329 DKK
TCIAM1109-25G TCIAM1109-500G
2-Methylresorcinol ≥98.0% (by GC)
2-Methylresorcinol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 120…122 °C
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002271
CAS-nummer: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=782b0e21a8014b6a95d4d2526f4a8d0db7c9a9fa&vid=782b0e21a8014b6a95d4d2526f4a8d0db7c9a9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency