3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0726-25ML M0726-500ML M0726-100ML
TCIAM0726-25MLEA 132 DKK
TCIAM0726-25ML TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –82 °C
Massefylde: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002933
CAS-nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&vid=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %