Smørsyreanhydrid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0766-25ML B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA 132 DKK
TCIAB0766-25ML TCIAB0766-500ML
Smørsyreanhydrid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Smørsyreanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Kogepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009389
CAS-nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN nummer: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01594
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&vid=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %