Tetraethoxysilan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylsilikat, TEOS
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 140 DKK
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Tetraethoxysilan ≥97.0% (by GC)
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molekylvægt: 208.33 g/mol
Kogepunkt: 165°C
Smeltepunkt: -85.5
Flammepunkt: 54°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN nummer: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %