(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
M0928-100ML M0928-25ML M0928-500ML
TCIAM0928-100MLEA 345 DKK
TCIAM0928-100ML TCIAM0928-25ML TCIAM0928-500ML
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan ≥96.0% (by GC)
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kogepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 112°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004901
CAS-nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&vid=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %