Trimethoxyvinylsilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Trimethoxy(vinyl)silane
V0042-25ML
V0042-500ML
V0042-100ML
TCIAV0042-25MLEA
132
DKK
TCIAV0042-25ML
TCIAV0042-500ML
TCIAV0042-100ML
Trimethoxyvinylsilan ≥98.0% (by GC)
Trimethoxyvinylsilan
Formel:
C₅H₁₂O₃Si Kogepunkt: 123°C Smeltepunkt: 0 °C Massefylde: 0,97 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 26°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008605 CAS-nummer: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |