Bis(2-ethoxyethyl) ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 132 DKK
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
Bis(2-ethoxyethyl) ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethoxyethyl) ether
Formel: C₈H₁₈O₃
Kogepunkt: 188°C
Smeltepunkt: –44°C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009254
CAS-nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %