3-Methoxythiophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
M1194-25G M1194-5G
TCIAM1194-25GEA 1020 DKK
TCIAM1194-25G TCIAM1194-5G
3-Methoxythiophenol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Kogepunkt: 114°C
Massefylde: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00004841
CAS-nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&vid=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %