6-Methoxy-m-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-4-methylanisol, 3-Hydroxy-4-methoxytoluene, 2-Methoxy-5-methylphenol, 1-Hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzene
H0624-25G H0624-5G
TCIAH0624-25GEA 2480 DKK
TCIAH0624-25G TCIAH0624-5G
6-Methoxy-m-cresol ≥98.0% (by GC)
6-Methoxy-m-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 217 - 218 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 38 °C
Massefylde: 1,0973 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00040901
CAS-nummer: 1195-09-1
EINECS: 214-791-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b911ef3bb7df72a6b85f00f1b460de7ff5f62f8b&vid=b911ef3bb7df72a6b85f00f1b460de7ff5f62f8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %