Eugenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
A0232-25ML A0232-500ML A0232-100ML
TCIAA0232-25MLEA 132 DKK
TCIAA0232-25ML TCIAA0232-500ML TCIAA0232-100ML
Eugenol ≥99.0% (by GC)
Eugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼–10 °C
Massefylde: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008654
CAS-nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 14,03898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&vid=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %