2-Ethoxyethanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0047-25ML E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA 132 DKK
TCIAE0047-25ML TCIAE0047-500ML
2-Ethoxyethanol ≥99.0% (by GC)
2-Ethoxyethanol
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 135°C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44°C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002869
CAS-nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN nummer: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 14,03750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&vid=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %