(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
M0126-25ML M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA 132 DKK
TCIAM0126-25ML TCIAM0126-500ML
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: -97
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004537
CAS-nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN nummer: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&vid=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %