3-Aminothiophenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol
A1852-25G A1852-5G
TCIAA1852-25GEA 1830 DKK
TCIAA1852-25G TCIAA1852-5G
3-Aminothiophenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 190°C
Massefylde: 1,1859 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00007791
CAS-nummer: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc29f9fe199def40cd3fb4631e48c4d3b95be889&vid=fc29f9fe199def40cd3fb4631e48c4d3b95be889&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %