(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 132 DKK
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 160°C
Smeltepunkt: -2°C
Massefylde: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008139
CAS-nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %