m-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0485-25G A0485-500G A0485-100G
TCIAA0485-25GEA 296 DKK
TCIAA0485-25G TCIAA0485-500G TCIAA0485-100G
m-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Kogepunkt: 251°C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 126°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007783
CAS-nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN nummer: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2353a723fe29f691866476bd6c750e5cb3b698e6&vid=2353a723fe29f691866476bd6c750e5cb3b698e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %