4-Nitro-o-toluidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitrotoluene
N0116-25G N0116-500G
TCIAN0116-25GEA 501 DKK
TCIAN0116-25G TCIAN0116-500G
4-Nitro-o-toluidin ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Smeltepunkt: 135
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007734
CAS-nummer: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd1f267f9e2887ea02cd10db6a5fd02c58b85bd6&vid=cd1f267f9e2887ea02cd10db6a5fd02c58b85bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency