m-Toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 3-Toluidin

T0298-25ML T0298-500ML
TCIAT0298-25MLEA 148 DKK
TCIAT0298-25ML TCIAT0298-500ML
m-Toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 203°C
Smeltepunkt: -30
Flammepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007808
CAS-nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN nummer: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&vid=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR