3-(Trifluormethyl)thiophenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
T2780-25G T2780-5G
TCIAT2780-25GEA 2890 DKK
TCIAT2780-25G TCIAT2780-5G
3-(Trifluormethyl)thiophenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molekylvægt: 178.18 g/mol
Kogepunkt: 163°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041142
CAS-nummer: 937-00-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc1e57a9c6a94087cef20cf7d4152f639929e55c&vid=bc1e57a9c6a94087cef20cf7d4152f639929e55c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %