2-(Trifluormethoxy)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2145-25G T2145-5G
TCIAT2145-25GEA 788 DKK
TCIAT2145-25G TCIAT2145-5G
2-(Trifluormethoxy)anilin ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Kogepunkt: 63°C
Flammepunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00035959
CAS-nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&vid=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %