4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 2610 DKK
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 203.12 g/mol
Kogepunkt: 78°C
Massefylde: 1.34
Flammepunkt: 69°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035702
CAS-nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %