3-(Trifluormethoxy)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 140 DKK
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluormethoxy)benzonitril ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Kogepunkt: 236
Smeltepunkt: 37
MDL Number: MFCD00040959
CAS-nummer: 52771-22-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %