Oliesyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (9Z)-9-Octadecenoic acid
O0180-25ML O0180-5ML
TCIAO0180-25MLEA 1220 DKK
TCIAO0180-25ML TCIAO0180-5ML
Oliesyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Oliesyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekylvægt: 282.47 g/mol
Kogepunkt: 285°C
Smeltepunkt: 16.7
Flammepunkt: 187°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&vid=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %