2,2-Dimethylcapronsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2-Dimethylhexanoic acid
D2809-1G D2809-5G
TCIAD2809-1GEA 920 DKK
TCIAD2809-1G TCIAD2809-5G
2,2-Dimethylcapronsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Dimethylcapronsyre
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144.21 g/mol
Kogepunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00965097
CAS-nummer: 813-72-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&vid=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %