Diethylmaleinat ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0010-25ML M0010-500ML
TCIAM0010-25MLEA 132 DKK
TCIAM0010-25ML TCIAM0010-500ML
Diethylmaleinat ≥90.0% (by GC)
Diethylmaleinat
Formel: C₈H₁₂O₄
Kogepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 107°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009191
CAS-nummer: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 14,03123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a924600a8f4016093dd37e86f61e14f908306196&vid=a924600a8f4016093dd37e86f61e14f908306196&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %