Diisobutylphthalat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phthalic acid diisobutyl ester
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 140 DKK
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
Diisobutylphthalat ≥98.0% (by GC)
Diisobutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Molekylvægt: 278.35 g/mol
Kogepunkt: 320°C
Smeltepunkt: -64
Flammepunkt: 180°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026480
CAS-nummer: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5