Dibutyl sebacate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
S0023-25ML S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA 132 DKK
TCIAS0023-25ML TCIAS0023-500ML
Dibutyl sebacate ≥98.0% (by GC)
Dibutyl sebacate
Formel: C₁₈H₃₄O₄
Kogepunkt: 345°C
Smeltepunkt: –10°C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 190°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027218
CAS-nummer: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&vid=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %