Ethylbutyrat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
B0759-25ML B0759-500ML
TCIAB0759-25MLEA 140 DKK
TCIAB0759-25ML TCIAB0759-500ML
Ethylbutyrat ≥98.0% (by GC)
Ethylbutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: -92
Flammepunkt: 23°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009394
CAS-nummer: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN nummer: 1180
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03775
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&vid=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %