Acetylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 156 DKK
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
Acetylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Molekylvægt: 78.5 g/mol
Kogepunkt: 52°C
Smeltepunkt: –112°C
Flammepunkt: 5°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN nummer: 1717
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %