Oxaleddikesyre ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0072-5G O0072-25G
TCIAO0072-5GEA 255 DKK
TCIAO0072-5G TCIAO0072-25G
Oxaleddikesyre ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Oxaleddikesyre
Formel: C₄H₄O₅
Kogepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…183 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002592
CAS-nummer: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&vid=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency