3-Methylbenzophenon ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M1247-25G M1247-5G
TCIAM1247-25GEA 665 DKK
TCIAM1247-25G TCIAM1247-5G
3-Methylbenzophenon ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Kogepunkt: 316°C
Smeltepunkt: 0…2 °C
Massefylde: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00008535
CAS-nummer: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&vid=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %