N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M0418-25ML M0418-500ML M0418-100ML
TCIAM0418-25MLEA 140 DKK
TCIAM0418-25ML TCIAM0418-500ML TCIAM0418-100ML
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,0 GC_ASSAY_METHOD
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molekylvægt: 99.13 g/mol
Kogepunkt: 202°C
Smeltepunkt: –24°C
Flammepunkt: 95°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,06117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&vid=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %