Propiononitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propionitrile
P0514-25ML P0514-500ML P0514-100ML
TCIAP0514-25MLEA 140 DKK
TCIAP0514-25ML TCIAP0514-500ML TCIAP0514-100ML
Propiononitril ≥99.0% (by GC)
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molekylvægt: 55.08 g/mol
Kogepunkt: 96°C
Smeltepunkt: -93
Flammepunkt: 13°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001948
CAS-nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN nummer: 2404
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&vid=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %