3-Chlorthioanisol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
C2070-25G C2070-5G
TCIAC2070-25GEA 591 DKK
TCIAC2070-25G TCIAC2070-5G
3-Chlorthioanisol ≥96.0% (by GC)
3-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molekylvægt: 158.65 g/mol
Kogepunkt: 244°C
Flammepunkt: 106°C
MDL Number: MFCD00040127
CAS-nummer: 4867-37-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&vid=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %