4-Amino-2-Chlorphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Chloro-4-hydroxyaniline
A1496-25G
A1496-5G
TCIAA1496-25GEA
370
DKK
TCIAA1496-25G
TCIAA1496-5G
4-Amino-2-Chlorphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-Chlorphenol
Formel:
C₆H₆ClNO Molekylvægt: 143.57 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00128891 CAS-nummer: 3964-52-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |