3,4-Dichlorphenyl isocyanat ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0092-25G I0092-500G
TCIAI0092-25GEA 534 DKK
TCIAI0092-25G TCIAI0092-500G
3,4-Dichlorphenyl isocyanat ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dichlorphenyl isocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 38…41 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002017
CAS-nummer: 102-36-3
EINECS: 203-026-2
UN nummer: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&vid=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency