2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
T1413-25G T1413-5G
TCIAT1413-25GEA 2460 DKK
TCIAT1413-25G TCIAT1413-5G
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₄O
Kogepunkt: 275°C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00075323
CAS-nummer: 4136-95-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&vid=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %